Learn More
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine, MedChemExpress
Description
N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine is a adenosine receptor inhibitor, with Ki of 29 nM for Rat ecto-5′-Nucleotidase.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | N-[(4-Aminophenyl)methyl]adenosine |
| CAS | 95523-13-0 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H20N6O4 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : 10 mg/mL (26.85 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 372.38 |
| Formula Weight | 372.38 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?