Learn More
N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulphonamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]methanesulphonamide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride |
| CAS | 16974-44-0 |
| Analyte or Component Names | N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C12 H20 N2 O2 S . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP), Sotalol Imp. A (EP), Sotalol USP Related Compound C, Sotalol USP RC C, N-[4-[2-[(1-Methylethyl)amino]ethyl]phenyl]-methanesulphonamide Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Sotalol Related Compound C as Hydrochloride, Sotalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sotalol Impurity A as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H20N2O2S.ClH/c1-10(2)13-9-8-11-4-6-12(7-5-11)14-17(3,15)16;/h4-7,10,13-14H,8-9H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCCc1ccc(NS(=O)(=O)C)cc1 |
| IUPAC Name | N-[4-[2-(propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?