Learn More
N-(3,4-Dichlorophenyl)thiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Product Code. 11322127
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11322127 25 g 25g
11312127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11322127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07958.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19250-09-0
Molecular Formula C7H6Cl2N2S
Molecular Weight (g/mol) 221.099
MDL Number MFCD00004935
InChI Key CCNCITSJXCSXJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,4-dichlorophenyl thiourea, 1-3,4-dichlorophenyl-2-thiourea, 3,4-dichlorophenyl thiourea, n-3,4-dichlorophenyl thiourea, 3,4-dichlorophenylthiourae, 3,4-dichloro-phenyl-thiourea, thiourea, 3,4-dichlorophenyl, amino 3,4-dichlorophenyl amino methane-1-thione, acmc-1bowy
PubChem CID 710776
IUPAC Name (3,4-dichlorophenyl)thiourea
SMILES C1=CC(=C(C=C1NC(=S)N)Cl)Cl
Spezifikation
Melting Point ∽200°C (decomposition)
Odor Odorless
Quantity 25 g
UN Number UN2811
Beilstein 2102334
Formula Weight 221.11
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material N-(3,4-Dichlorophenyl)thiourea