Learn More
N-[3-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10225844
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
10225844 1 g 1g
10225364 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10225844 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46146DA
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 857284-27-6
Molecular Formula C12H13NO
Molecular Weight (g/mol) 187.242
MDL Number MFCD08435877
InChI Key WMCXJYGZLCREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-2-furyl benzyl-n-methylamine, 3-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-3-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 3-2-furyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 18525790
IUPAC Name 1-[3-(furan-2-yl)phenyl]-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CO2
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 1 g
Formula Weight 187.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamine