Learn More
N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea, 97%
Codice prodotto. 11388475
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11388475
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10519.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1520-26-9 | C7H8N2OS | 168.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1520-26-9
Molecular Formula C7H8N2OS
Molecular Weight (g/mol) 168.214
MDL Number MFCD00041159
InChI Key VYBCFZXLXJUFPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxyphenyl thiourea, 2-hydroxy-phenyl-thiourea, 2-aminothioxomethyl amino phenol, o-hydroxyphenylthiourea, acmc-20ant0, thiourea, hydroxyphenyl, 1-o-hydroxyphenyl thiourea, n-2-hydroxyphenyl thiourea, thiourea, 2-hydroxyphenyl
PubChem CID 3003569
IUPAC Name (2-hydroxyphenyl)thiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)O
Specifica
Melting Point ∽158°C (decomposition)
Odor Odorless
Quantity 1 g
Beilstein 1102479
Formula Weight 168.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-(2-Hydroxyphenyl)thiourea
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato