Learn More
N,2-Dimethyl-(1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10682845
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 10682845
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC05746DA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 144163-81-5
Molecular Formula C6H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 142.22
MDL Number MFCD06738964
InChI Key GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18939489
IUPAC Name N-methyl-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
SMILES CC1=NC(=CS1)CNC
Specifications
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 142.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt