Learn More
Beskrivelse
- Sharper edge with increased durability for longer blade life
- Premier Plus blades provide greater durability, superior sharpness for lower blade friction and longer blade life
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Microtome Blade, Premier Plus |
| Profile | Low |
| For Use With (Application) | Designed to be extra sharp with an extended cutting life (excellent for hard tissues) |
| Disposable | Single-use |
| Cutting Angle | 34° |
| Thickness (English) | 0.01 in. |
| Thickness (Metric) | 0.24 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?