Learn More
Globe Scientific Multi-Purpose Sample Cups
Description
For laboratory analyzers
- Available in a variety of sizes and designed for use on most popular instruments in the industry
- Polystyrene (PS) sample cups made to the exact specifications of the OEM
- Provide excellent optical properties
Spécification
Spécification
| Quantity | 6000/Cs. |
| Capacity (Metric) | 3 mL |
| Product Type | Sample Cup |
| Capacity (English) | 0.1 oz. |
| Material | Polystyrene |
| For Use With (Application) | For use on the most popular instruments in the industry |
| For Use With (Equipment) | Hitachi™ and many other laboratory analyzers |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?