Learn More
MP Biomedicals™ β-Glucosidase
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 kU
25 kU
5 kU
Conditionnement:
100ku
25ku
5ku
Description
Activity: >1000U/mg material. Unit Definition: One unit is the amount of enzyme which liberates 1.0μg of glucose per minute at 35°C, pH 5.0. Salt-free. Lyophilized.
Spécification
Spécification
| Concentration | ≥1000 U/mg |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Synthesis of glucosides and fucosides |
| Content And Storage | -20°C |
| Source | Sweet almonds |
| Quantity | 100 kU |
| Product Type | beta-Glucosidase |
| Form | Powder |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu