Learn More
MP Biomedicals™ Basal Medium Eagle Modified Vitamin Solution 100X Without L-Glutamine
Shop All MP Biomedicals ProductsDescription
- Chemically-defined essential components
- Lot-to-lot consistency
- Animal-component free media
- No proteins, hormones, or other growth factors
- No biological contamination such as viruses, mycoplasma, or prions
Specifica
Specifica
| Concentration | 100 X |
| Product Type | Vitamin Supplement |
| Without Additives | No Glutamine |
| Quantity | 500 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?