Learn More
Gibco™ Mouse TNF-alpha Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Murine TNF-alpha is a soluble 156 amino acid protein (17.3 kDa) which corresponds to C-terminal extracellular domain of the full length transmembrane protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P06804 |
| For Use With (Application) | Control, Western Blot Control, ELISA Standard, Bioactivity |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 21926 |
| Molecular Weight (g/mol) | 17.3 kDa |
| Name | Mouse TNF-alpha |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 5 μg |
| Source | E. coli |
| Storage Requirements | -20°C |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.