Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Chicken Ig Mix Secondary Antibody
Description
SA1-10645 detects chicken Immunoglobulin. Does not react with bovine, canine, donkey, equine, feline, rabbit, rat, sheep, porcine, guinea pig, goat, or human samples. SA1-10645 has been successfully used in ELISA applications. The SA1-10645 immunogen is purified chicken immunoglobulin.
Spécification
Spécification
| Antigen | Chicken Ig Mix |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CIG10-183.12 |
| Concentration | 1.9 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Purified chicken immunoglobulin. |
| Purification Method | Protein G |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.