Learn More
Mouse Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB9797-100
 View more versions of this product
Codice prodotto. 18744167
  • 464.00 EUR / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 Monoclonal antibody specifically detects Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Angiopoietin like Protein 4, angiopoietin-like 4, Angiopoietin-like protein 4, ANGPTL4, ARP4fasting-induced adipose factor, FIAF, FIAFhepatic angiopoietin-related protein, Hepatic fibrinogen/angiopoietin-related protein, HFARP, HFARPANGPTL2, NL2, peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) gamma inducedangiopoietin-related protein, PGAR, PGARangiopoietin-related protein 4, pp1158, PPARG angiopoietin related protein
CHO-derived mouse Angiopoietin-like Protein 4/ANGPTL4 protein, Gln24-Ser410, Accession # Q9Z1P8
100 μg
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
ELISA
547112
ELISA
Q9Z1P8
Rat
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
51129
Mouse
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato