Learn More
Monoethyl Potassium Malonate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Monoethyl Potassium Malonate |
| CAS | 6148-64-7 |
| Molecular Formula | C5H7KO4 |
| Quantity | 50 g |
| Synonym | Propanedioic Acid, 1-Ethyl Ester Potassium Salt (1:1), Malonic Acid Monoethyl Ester, Potassium Salt, Propanedioic Acid, Monoethyl Ester Potassium Salt, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic Acid Potassium Salt, Ethyl Malonate Potassium Salt, Ethyl Potassium Malonate, Malonic Ethyl Ester Potassium Salt, Monoethyl Malonate Potassium Salt, Potassium Ethyl Malonate, Potassium Monoethyl Malonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O4.K/c1-2-9-5(8)3-4(6)7;/h2-3H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].CCOC(=O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | potassium;3-ethoxy-3-oxopropanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.2 |
| Formula Weight | 169.9981 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?