Learn More
Monastrol, MedChemExpress
Beskrivelse
Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Monastrol |
| CAS | 329689-23-8 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H16N2O3S |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | (±)-Monastrol |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 33 mg/mL (112.88 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(NC1C2=CC=CC(O)=C2)=S)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 292.35 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?