missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Molybdovanadic Reagent, Chem Lab™

Product Code. 11947443
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
11947443 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11947443 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL07.2201.0100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Spécification

Color Yellow
Boiling Point 100°C
Melting Point 0°C
Composition 1g NH4VO3 + 40g (NH4)6Mo7O24.4H2O / l 13% HNO3
Density 1.1g/mL
Solubility Information Water Soluble
Odor Odorless
pH <1
Quantity 100 mL
Physical Form Liquid
compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdovanadic reagent
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Mention de danger
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdovanadic
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.