Learn More
Molybdenum Powder, Sigma-Aldrich™
Descripción
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. Molybdenum disulfide (MoS2) is used as a catalyst for hydrodesulfurization in petroleum refining when supported on alumina, enabling efficient removal of sulfur compounds, offering a greener, potentially more sustainable option for fuel processing and environmental protection.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7439-98-7 |
| Melting Point | 2620°C |
| Density | 10.2 g/cm3 at 20°C |
| Quantity | 100 g |
| Form | Powder |
| MDL Number | MFCD00003465 |
| Synonym | Molybdenum powder, Molybdenum powder |
| Molecular Weight (g/mol) | 95.94 |
| Chemical Name or Material | Molybdenum Powder |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.