Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Sheet, 13 cm x 18 cm, 1.0 mm thick
Descrizione
- Available either precut to specific interior dimensions or as sheet material that can be trimmed
- Isolators are autoclavable and non-cytotoxic
- Can be used to isolate cells in culture dishes or to separate specimens on microscope slides
Cell Analysis, Cellular Imaging, IHC Sample Preparation, IHC Staining and Detection, Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Immunofluorescence Sample Preparation, Immunohistochemistry (IHC)
Specifica
Specifica
| Type | Silicone Sheet |
| Color | Red |
| Surface Treatment | Cell Culture |
| Material | Silicone |
| Thickness (Metric) | 1 mm |
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Depth (Metric) | 1 mm |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Dimensions (LxW) | 13 cm x 18 cm |
| Product Line | Press-to-Seal |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?