Learn More
Invitrogen™ Lissamine™ Rhodamine B 1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine, Triethylammonium Salt (rhodamine DHPE)
Product Code. 11564956
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Unit Size:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11564956 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11564956 Supplier Invitrogen™ Supplier No. L1392
Follow the Workflow - Explore the Savings
Use promo code 27967
View all promotions
 Restricted Item
In Stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
With excitation/emission maxima ∽560/580nm
The phospholipid, rhodamine DHPE is labeled on the head group with the red-fluorescent rhodamine B fluorophore.
Cell Analysis, Cell Structure, Membranes (General) & Lipids
Información de órdenes
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantity 5 mg
Physical Form Solid
Product Line Invitrogen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.