Learn More
MK-886, TRC
Product Code. 30478488
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30478488 5 mg 5mg
30469717 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30478488 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM4250535MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118414-82-7
Molecular Formula C27H34ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 472.08
Synonym MK-886, L 663536
SMILES CC(C)c1ccc2c(c1)c(SC(C)(C)C)c(CC(C)(C)C(=O)O)n2Cc3ccc(Cl)cc3
Specifica
Quantity 5 mg
Chemical Name or Material 1-[(4-Chlorophenyl)methyl]-3-[(1,1-dimethylethyl)thio]-alpha,alpha-dimethyl-5-(1-methylethyl)-1H-indole-2-propanoic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.