Learn More
MK-2894 sodium salt, MedChemExpress
Description
MK-2894 sodium salt is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 sodium salt possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | MK-2894 sodium salt |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 1006036-88-9 |
| Color | White |
| Quantity | 10 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H21F3NNaO3S |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | O=C(O[Na])C1=CC=C(C2(NC(C3=C(C)SC(C)=C3CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 495.49 |
| Show More |
Research purposes only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?