Learn More
STEMCELL Technologies Mitomycin C
Beskrivning
- Mitomycin C is an antibiotic which acts as a double-stranded DNA alkylating agent
- It covalently crosslinks DNA, inhibiting DNA synthesis and cell proliferation
- It acts by way of reductive activation either through low pH or NAD(P)H:quinone oxidoreductase (DT-diaphorase) or NADH cytochrome c reductase (Mao et al.; Cummings et al.)
- Mitotically inactivates mouse embryonic fibroblasts (MEFs) for use as feeder cell layers in embryonic stem cell co-culture systems (Bryja et al.)
- Selectively inhibits DNA synthesis and mutagenesis, stimulates genetic recombination, chromosome breakage and sister chromatid exchange, and induces DNA repair (Tomasz)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 50-07-7 |
| Quantity | 10 mg |
| Percent Purity | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?