Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube. Lavender Cap, K3E K3EDTA, Non-Sterile
Beskrivelse
- Inner wall is coated with spray-dried K3E K3EDTA as an anticoagulant to bind calcium ions and interrupt the clotting cascade.
- Used for hematology.
- Available in different quantities.
Tekniske data
Tekniske data
| Additive | K3 E K3 EDTA |
| Sterility | Non-sterile |
| Capacity (Metric) | 1 mL |
| Closure Included | Yes |
| Closure Color | Lavender |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?