Learn More
Koettermann™ Mini-Cabinet for Toxic Products
Produktkod. 10528862
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Doors:
1
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10528862
missing translation for 'mfr': Koettermann™ 379005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Koettermann™ Mini-Cabinet for Toxic Products is a small, lockable, non-ventilated cabinet for storing poisonous materials.
  • Small size
  • Not ventilated
  • For placement on a table or inside another cabinet
  • Lockable
  • Includes fixed shelf
  • Includes toxic material signage
Specifikationer
Dimensions (D x W x H) 35 x 32 x 37 cm
For Use With (Application) Storage of toxic chemicals
Includes Fixed shelf, lock
No. of Doors 1
Color Gray
Material Steel (Galvanized)
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.