Learn More
Mineral oil, MP Biomedicals™
Produktkode 11416562 Shop alle MP Biomedicals produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek
1 L
100mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity unitSize
11416562 100 mL 100mL
11476581 5 mL 5mL
11452442 500 mL 500mL
11462442 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11416562 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0215013880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45 EUR
    55.65 EUR / 100mL
    Save 2.80 EUR
    4% Off
 Restricted Item
In Stock
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 8042-47-5
Molecular Formula C16H10N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 452.363
InChI Key AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC Name disodium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Color Colorless
Density 0.81 to 0.894 at 15°C
Quantity 100 mL
Physical Form Viscous Liquid
Chemical Name or Material Mineral oil
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.