Learn More
Brady™ Mild Sheet Steel Portable Metal Group Lock Box
Product Code. 11751915 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Color:
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color Dimensione della confezione
11751915 Yellow Each
11711925 Red Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11751915 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065672
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Use promo code 28008
Visualizza tutte le promozioni
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Simplifies lockout of large equipment
  • Heavy steel lock box stores keys after machine or process is locked out
  • Each authorized work team member adds a personal lock or tagout device on the group lock box
  • Ensures that no one employee has access unless all employees have removed their locks or tags
  • Accepts up to 13 individual locks
Specifica
Product Type Portable Metal Group Lock Box
Alternate Part Number STEEL PORTABLE GROUP LOCK BOX YLW
Color Yellow
Quantity 1 Ea.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.