Learn More
Miglitol, MedChemExpress
Description
Miglitol is an oral anti-diabetic drug that acts by inhibiting the ability of the patient to breakdown complex carbohydrates into glucose.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Miglitol |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 72432-03-2 |
| Color | White |
| Quantity | 5 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H17NO5 |
| For Use With (Application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | BAY1099 BAY-m1099 |
| Solubility Information | H2O : ≥ 200 mg/mL (965.16 mM) |
| Show More |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?