Beschreibung
The Fisherbrand Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications in the cleanroom.
- Pressure-sensitive polyethylene tape
- Ideal for sealing, color coding and marking in clean environments
- Excellent for clean construction areas
- Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
- Individually double bagged
- Available in a range of widths
- Roll length: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Adhesive Type | Acrylic |
| Coating | Polyethylene |
| Color | White |
| Finish | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Polyethylene |
| Product Type | Cleanroom Tape |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | For Batching, Color Coding, Cleanroom and Food Processing Support Applications |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?