Learn More
Descrizione
- Mega Texture surface for consistent grip in wet and dry conditions
- High visibility orange color to increase visibility while working
- Strong formulation providing durable yet comfortable hand protection
- Ideal for a wide range of food handling applications
Specifica
Specifica
| Accelerator Free | Yes |
| Applications | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Hi-vis Orange |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 6.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?