Learn More
Fisherbrand™ Micro-Insert, Clear Glass, for small opening vial
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsTekniske data
Tekniske data
| Description | Micro Insert |
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 5 mm |
| Material | Glass |
| Volume (Metric) | 0.2 mL |
| For Use With (Application) | Micro Sampling |
| Volume (Metric) Residual | <1 μL |
| Base Style | Conical Bottom |
| Quantity | 10 x 100 |
| Height (Metric) | 31 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?