Learn More
MF498, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10mg
1mg
5mg
Beschreibung
MF498 is a novel and selective E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) antagonist, displayed strong binding affinity for the EP4 receptor with Ki of 0.7 nM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | MF498 |
| CAS | 915191-42-3 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C32H33N3O7S |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 31 mg/mL (51.35 mM) |
| SMILES | O=C1N(C2=C(C)C=C(CS(NC(CC3=CC=CC=C3OC)=O)(=O)=O)C=C2)CC4=C(OCC)C5=NC=CC=C5C(OCC)=C41 |
| Molecular Weight (g/mol) | 603.69 |
| Formula Weight | 603.69 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur