Learn More
Mevastatin, Tocris Bioscience™
Description
Inhibitor of HMG-CoA reductase; decreases cholesterol biosynthesis, in vitro and in vivo. Induces apoptosis, arrests cancer cells in G1 phase and downregulates cdk 2, 4, and 6, cyclin D1 and E1, p21 and p27. Inactive lactam prodrug of mevastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
Specifications
Specifications
| Quantity | 50 mg |
| Formula Weight | 390.52 |
| Percent Purity | >98% |
| Chemical Name or Material | Mevastatin |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?