Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track Mobile Unit Kits
Description
Includes
Posts, rigid casters, caster channels, bumpers and roller assemblies
Top-Track storage systems increase storage capacity and ease of access with overhead guide tracks. This design allows for open aisles eliminating hard to reach spaces, an interchangeable/modular storage system and easier cleaning.
- Mobile units move along anchored track allowing easy access to all shelves
Order Info
- Order one per mobile unit
- Shelves sold separately
Specifications
Specifications
| Product Type | Mobile Unit Kit |
| For Use With (Equipment) | Metro™ MetroMax i™ and Q™ Top-Track™ system |
| Includes | Posts, Chrome-plated rigid casters, caster channel, bumpers and roller assemblies |
| Width (English) Shelf | 18 in. |
| Width (Metric) Shelf | 45.7 cm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.