Learn More
Metoprolol tartrate, 98+%, Thermo Scientific™
A beta-adrenergic blocker
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61920.14
| Quantity | 25g |
|---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsMetoprolol tartrate is an antagonist of the β1-AR (β1-adrenoceptor). It inhibits spontaneous endothelin-1 production in vitro and displays antihypertensive and antianginal activity in vivo.
Solubility
Soluble in water (>1000 mg/ml), methanol (>500 mg/ml), chloroform (496 mg/ml), ethanol (31 mg/ml at 25°C), and DMSO (100 mg/ml at 25°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents.
Chemische Identifikatoren
| 56392-17-7 | |
| 684.824 | |
| YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N | |
| 11957594 | |
| CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O |
| C34H56N2O12 | |
| MFCD00056257 | |
| y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2 | |
| (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
Spezifikation
| 56392-17-7 | |
| MFCD00056257 | |
| 14,6151 | |
| Soluble in water (>1000mg/ml),methanol (>500mg/ml),chloroform (496mg/ml),ethanol (31mg/ml at 25°C),and DMSO (100mg/ml at 25°C). | |
| CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.CC(C)NCC(COC1=CC=C(C=C1)CCOC)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O | |
| 684.824 | |
| 684.82 | |
| Metoprolol tartrate |
| C34H56N2O12 | |
| 25g | |
| y-metoprolol +-tartrate, ?-metoprolol +-tartrate, --tartaric acid; bis metoprolol, 1-isopropylamino-3-p-beta-methoxyethyl phenoxy-2-propanol +-tartrate salt, 1-isopropylamino-3-4-2-methoxyethyl phenoxy propan-2-ol 2,3-dihydroxysuccinate 2 | |
| YGULWPYYGQCFMP-NPHUUBOGSA-N | |
| (2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol | |
| 11957594 | |
| ≥98% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.