missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyldesphenylchloridazon, TRC

Product Code. 30011796
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
2.5 g
Unit Size:
1g
2.5g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30011796 2.5 g 2.5g
30005961 250 mg 250mg
30003515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011796 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2957802.5G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 17254-80-7
Molecular Formula C5 H6 Cl N3 O
Molecular Weight (g/mol) 159.57
Synonym 5-Amino-4-chloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone, Methyldesphenylchloridazon
IUPAC Name 5-amino-4-chloro-2-methylpyridazin-3-one
SMILES CN1N=CC(=C(Cl)C1=O)N

Spezifikation

Quantity 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6ClN3O/c1-9-5(10)4(6)3(7)2-8-9/h2H,7H2,1H3
Formula Weight 159.0199
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Chloridazon methyl desphenyl
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.