Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.9 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16397721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Packaging:
Glass Bottle
Septum Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
25mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Dimensione della confezione
16397721 10 mL Septum Bottle 10mL
10317300 10 mL Glass Bottle 10mL
16328186 25 mL Glass Bottle 25mL
10591801 50 mL Glass Bottle 50mL
10626182 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16397721 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 166290101
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Molecular Formula C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
MDL Number MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym deuterated dmso, dimethylsulfoxide-d6, methanesulfinylmethyl hydrogen, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3,sulfinylbis-9ci, dimethyl-d6 sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis, dmso-d6, dimethyl sulfoxide-d6, methane-d3-, sulfinylbis
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Physical Form Liquid
Color Colorless
Density 1.1900 g/mL
Deuterium (D) 99.85% min.
Flash Point 88°C
Packaging Septum Bottle
Specific Gravity 1.19
Viscosity 2.4 mPa.s (20°C)
Water 0.03% max. (K.F.)
Quantity 10 mL
Melting Point 20.2°C
Boiling Point 190.0°C
Linear Formula (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC Name (²H₃)methanesulfinyl(²H₃)methane
Formula Weight 84.18
Grade NMR
Chemical Name or Material Methyl sulfoxide-d6, 99.9 atom % D
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.