Learn More
Methyl Salicylate, MedChemExpress
Beschreibung
Methyl Salicylate (Wintergreen oil) is a topical analgesic and anti-inflammatory agent. Also used as a pesticide, a denaturant, a fragrance ingredient, and a flavoring agent in food and tobacco products. A systemic acquired resistance (SAR) signal in tobacco. A topical nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Methyl salicylate lactoside is a COX inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Methyl Salicylate |
| CAS | 119-36-8 |
| Color | Colorless |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H8O3 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Wintergreen oil |
| Solubility Information | Ethanol : 25 mg/mL (164.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)C1=CC=CC=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?