Learn More
Methyl Nicotinate, Sigma-Aldrich™
Codice prodotto. 15810581
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15810581 500 g 500g
15800581 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15810581 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore 8187130500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-60-7
Specifica
Melting Point 39°C
Boiling Point 209°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00006388
Quantity 500 g
Synonym Methyl nicotinate, Methyl nicotinate
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.