Learn More
Methyl Benzilate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Methyl Benzilate |
| CAS | 76-89-1 |
| Molecular Formula | C15 H14 O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Benzilic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Methyl Diphenylglycolate, Methyl Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Phenylmandelate, NSC 57672, NSC 624 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H14O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,17H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | methyl 2-hydroxy-2,2-diphenyl-acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 242.27 |
| Formula Weight | 242.0943 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?