Learn More
Methyl 4-(Chloroformyl)butyrate, TRC
Product Code. 30473270
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
30473270 10 g 10g
30476148 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30473270 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22742010G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Methyl 4-(Chloroformyl)butyrate
CAS 1501-26-4
Molecular Formula C6H9ClO3
Quantity 10 g
Synonym 4-(Chloroformyl)butyric Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
SMILES ClC(CCCC(OC)=O)=O
IUPAC Name methyl 5-chloro-5-oxopentanoate
Molecular Weight (g/mol) 164.59
Formula Weight 164.02
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.