Learn More
Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30985318
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30985318 250 mg -
30981302 5 g -
30972434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30985318 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD138470250mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Specifications
CAS 42201-71-8
Molecular Formula C7H12O2Si
MDL Number MFCD04039783
Quantity 250 mg
SMILES O=C(OC)C#C[Si](C)(C)C
Molecular Weight (g/mol) 156.25
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.