missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (Δ-1-Aza Ester), Mikromol™

Product Code. 30463330
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30463330 4 x 25 mg -
17964546 100 mg 100mg
17961126 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463330 Supplier Mikromol Supplier No. MM0415.0200254AMP
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (Delta-1-Aza Ester), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (delta-1-Aza Ester)
CAS 103335-41-7
Analyte or Component Names Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate (delta-1-Aza Ester)
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C20 H29 N O3
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Methyl 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate, Finasteride Imp. B (EP), Delta-1-Aza Ester of Finasteride, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, methyl ester, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, methyl ester, (5alpha,17beta)-, 17beta-(Methoxycarbonyl)-4-aza-5alpha-androst-1-en-3-one, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 1,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, methyl ester, [4aR-(4aalpha,4bbeta,6aalpha,7alpha,9abeta,9balpha,11abeta)]-, 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylate, Finasteride Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C20H29NO3/c1-19-10-8-14-12(13(19)5-6-15(19)18(23)24-3)4-7-16-20(14,2)11-9-17(22)21-16/h9,11-16H,4-8,10H2,1-3H3,(H,21,22)/t12-,13-,14-,15+,16+,19-,20+/m0/s1
Solution Type Neat
SMILES COC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name methyl (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 331.45
Quantity 4 x 25 mg
Formula Weight 331.2147 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.