Learn More
Methanesulfonic Acid, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15886400
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mL
250 mL
1 L
Unit Size:
1 L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15886400 250 mL 250mL
15859250 5 mL 5mL
15869250 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15886400 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8060220250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-75-2
Spécification
Melting Point 20°C
Density 1.48 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 167°C/13 hPa
MDL Number MFCD00007518
Quantity 250 mL
Synonym Methanesulfonic acid, MSA, Methanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 96.11
Grade Research
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.