Learn More
Metabutethamine Hydrochloride, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Metabutethamine Hydrochloride |
| CAS | 553-58-2 |
| Analyte or Component Names | Metabutethamine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13 H20 N2 O2 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Metabutethamine Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(2)9-15-6-7-17-13(16)11-4-3-5-12(14)8-11;/h3-5,8,10,15H,6-7,9,14H2,1-2H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CC(C)CNCCOC(=O)c1cccc(N)c1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?