Learn More
Metabolite Pentafluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996343 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
12996343 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12996343 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P847210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Packaging Ampoule
CAS 771-61-9
Molecular Formula C6HF5O
Concentration 100 μg/mL
MDL Number MFCD00002156
UN Number 1230
InChI Key XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
IUPAC Name pentafluorophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 184.07
PubChem CID 13041
Quantity 1 mL
Chemical Name or Material Pentafluorophenol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen