Specifica
| Packaging | Ampoule |
| CAS | 108-67-8 |
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Formula | C9H12 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| UN Number | 1230 |
| InChI Key | AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CC1=CC(=CC(=C1)C)C |
| IUPAC Name | 1,3,5-trimethylbenzene |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution Mesitylene,1,3,5-trimethylbenzene 100ug/ml in methanol (purge & trap)
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Acute toxicity Category 3
- Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H301-Toxic if swallowed.
- H311-Toxic in contact with skin.
- H370-Causes damage to organs.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- P330-Rinse mouth.
- P361+P364-Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
- P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
- P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
- P501-Dispose of contents/container to .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?