Learn More
Mesoridazine Besilate (10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsufhinyl)-10H-phenothiazine Besilate), Mikromol™
Product Code. 18090180
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18090180 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18090180 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0116.01
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mesoridazine Besilate (10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsufhinyl)-10H-phenothiazine Besilate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Analyte or Component Names Mesoridazine Besilate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Certifications/Compliance ISO 9001
Synonym Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8CI), Lidanar, Lidanil, Mesoridazine benzenesulfonate, Mesoridazine besylate, NC 123, Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Thioridazine Hydrochloride Impurity B as Besilate, Thioridazine Impurity B as Besilate
InChI Formula InChI=1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
IUPAC Name benzenesulfonic acid;10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfinylphenothiazine
Molecular Weight (g/mol) 544.75
Quantity 50 mg
Formula Weight 544.1524 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.