Learn More
(Mesitylene)tungsten tricarbonyl, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11324507
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11324507
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 039589.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12129-69-0
Molecular Formula C12H12O3W
Molecular Weight (g/mol) 388.065
MDL Number MFCD00015319
InChI Key OENLQXWEAUYNBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarbonyl mesitylene tungsten 0, mesitylenetungsten tricarbonyl, tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-eta-1,3,5-trimethylbenzene tungsten, tungsten,tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-h-1,3,5-trimethylbenzene
PubChem CID 10981963
IUPAC Name carbon monoxide;1,3,5-trimethylbenzene;tungsten
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[W]
Specifica
Melting Point 165°C (decomposition)
Quantity 250 mg
UN Number UN3466
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 388.08
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material (Mesitylene)tungsten tricarbonyl
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato