Learn More
Melford Meropenem Trihydrate
Artikelnummer. 30018489
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30018489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30018489 Leverandør Melford Leverandørnr. M625001.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Meropenem is a broad-spectrum antibiotic.
Meropenem is a broad-spectrum antibiotic. It is a carbapenem antibiotic that inhibits bacterial cell wall synthesis. It acts by binding to penicillin-binding proteins (PBPs), enzymes involved in the final stages of peptidoglycan synthesis in the bacterial cell wall. This interference leads to structural instability and eventual cell lysis.
Meropenem may be used as a tool to study antibiotic susceptibility patterns of bacteria or as a selective agent in culture media to isolate bacteria sensitive to this antibiotic.
Tekniske data
Chemical Name or Material Meropenem Trihydrate
CAS 119478-56-7
Quantity 1 g
Molecular Formula C17H25N3O5S-3H2O
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.