Learn More
Mercaptopurine Monohydrate, Mikromol™
Descrizione
Mercaptopurine Monohydrate
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| CAS | 6112-76-1 |
| Analyte or Component Names | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C5 H4 N4 S . H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, Azathioprine Impurity B as Monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2 |
| SMILES | O.Sc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC Name | 7H-purine-6-thiol;hydrate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?